Learn More
Thermo Scientific™ Support de rotors pour centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ Auto-Lock III
Code produit. 11637800 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Support de rotor pour Auto-Lock III
Code produit. 11637800
Marque: Thermo Scientific™ 75003711
Pour les centrifugeuses Sorvall 1 L et 3 L Auto-Lock III.
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall ST16/ST16R, ST40/ST40R, X1/X1R, XT/XTR et XF/XFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de rotor
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16/ST16R, ST40/ST40R, X1/X1R, XT/XTR et XF/XFR de 1 L et 3 L Auto-Lock™ III Thermo Scientific™ Sorvall™