Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 N - 25 F
Code produit. 10539321 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S25 N – 25 F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10539321
Marque: IKA™ 0001713800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cet élément de dispersion avec l’homogénéiseur numérique IKA T 25. L’élément de dispersion IKA pour les homogénéisateurs IKA Ultra-Turrax™ convient à une utilisation avec des solvants dans des applications telles que l’homogénéisation des échantillons d’eaux usées et la préparation d’échantillons dans le cadre de la recherche médicale.
  • Pour une utilisation avec l’instrument de dispersion numérique T 25
  • Plage de fonctionnement : 100 à 2 000 ml
  • Diamètre du stator : 25 mm
  • Profondeur d’immersion : 40 à 165 mm
  • Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
  • Température max. : 180°C
  • Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 100 à 200 ml
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 194 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable 316L
À utiliser avec (équipement) S25 N – 25 F
Modèle S 25N–25F
Quantité d’emballage 1 de chaque