Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 10 N - 10 G
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S10N - 10G
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l‘écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient aux instruments de dispersion T 10 basic et T 10 standard
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316L
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 100 ml |
| Diamètre (impériale) | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 115 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L |
| À utiliser avec (équipement) | S10N - 10G |
| Modèle | S 10N-10G |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |