Learn More
Ohaus™ Rotor libre, 2 x 3 MTP. ID
Code produit. 15826662 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
2 x 3 MTP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
15826662 2 x 3 MTP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15826662 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30314824
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Rotor libre à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
ul liCapacité : 2 x 3 MTP/li liForce centrifuge maximale 2,716g/li liVitesse max. : 4 500 tr/min/li /ul
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor libre, 2 x 3 MTP, avec dia. int. du godet
Matériau Acier inoxydable
Capacité 2 x 3 MTP
FCR max. 2 716 x g
Vitesse max. 4 500 tr/min
Poids net 1,640 kg
À utiliser avec (équipement) FC5714
Angle 0 à 90°
Comprend NA