Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, série de mini-centrifugeuse mySPIN™
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
57.90€ - 75.85€
Spécification
Matériau | Fibre de verre renforcée |
---|---|
Type | Rotor angulaire fixe |
Biocontainment | Non |
Code produit | Marque | Capacité | FCR max. | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | FCR max. | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15344194
|
Thermo Scientific™
75004062 |
6 x 1,5 / 2 mL | 2,000 ×g | Mini-centrifugeuse mySPIN 6 |
57.90€
1 unité |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15354194
|
Thermo Scientific™
75004063 |
16 x 0,2 mL | 2,000 x g | Mini-centrifugeuse mySPIN 6 |
58.00€
1 unité |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15384194
|
Thermo Scientific™
75004084 |
32 x 0,2 mL | 9,800 ×g | Mini-centrifugeuse mySPIN 12 |
75.85€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15374194
|
Thermo Scientific™
75004083 |
12 x 1,5 / 2 mL | 9,800 ×g | Mini-centrifugeuse mySPIN 12 |
75.85€
1 unité |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Spécification
Fibre de verre renforcée | |
Rotor angulaire fixe | |
Non |