Learn More
Rotronic™ Cupules d’échantillon jetables
Click to view available options
Profondeur (impériale):
0,55 in
1,57 in
Profondeur (métrique):
1,4 cm
4 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Empêche les portoirs d’entrer en contact direct avec le produit testé, empêchant ainsi les salissures ou la contamination croisée
- Offre des moyens pratiques de prélèvement et de stockage des échantillons
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 4 cm |
| Profondeur (impériale) | 1,57 in |
| Type de produit | Coupelles à échantillons |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement et stockage d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Portoirs WP-40 ou WP-40TH |