missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rottlerin, MedChemExpress

Code produit. 16407678
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16407678

Marque: Medchem Express HY18980

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Rottlerin, a natural product purified from Mallotus Philippinensis, is a specific PKC inhibitor, with IC50 values for PKCδ of 3-6 μM, PKCα,β,γ of 30-42 μM, PKCε,η,ζ of 80-100 μM.

Rottlerin acts as a direct mitochondrial uncoupler, and stimulates autophagy by targeting a signaling cascade upstream of mTORC1. Rottlerin induces apoptosis via caspase 3 activation. Rottlerin inhibits HIV-1 integration and Rabies virus (RABV) infection.

Spécification

Nom chimique ou matériau Rottlerin
CAS 82-08-6
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H28O8
Quantité 10 mg
Synonyme Mallotoxin NSC 56346 NSC 94525
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (24.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2C(C=CC(C)(C)O2)=C(O)C(CC3=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C3O)=C1O)/C=C/C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 516.54
Poids de la formule 516.54
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis