Learn More
Joints sphériques Rotulex™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
13
Description
- Toutes les voies en verre et en PTFE sont très résistantes aux attaques chimiques
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le système comprend un raccord à bille mâle avec joint torique recouvert de PTFE qui s’insère dans le joint sphérique femelle
- Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
- Les composants RM, RF, RO et RC doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre, PTFE |
| Type de produit | Joint sphérique |
| Quantité | 5/boîte |
| Numéro du joint conique standard | 13 |