Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 l
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe du col:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 24450 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 34 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre Duran |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |