Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
4000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Nb par paquet | 10 |
| Raccord manchonné | NS 45/40 |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |