Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07030079
Code produit. 10507671
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
50 mm
290 mm
1 de chaque
4 L
Rebord perlé