Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 34 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Hauteur (métrique) | 144 mm |
| Comprend | Rebord perlé |
| Quantité | 10/paquet |