Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Code produit. 10323041
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Joint conique standard:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10323041
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03004579
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 4 L
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 45/40
Diamètre (métrique) externe 207 mm
Quantité 1 de chaque