Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Joint conique standard:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 45/40 |
| Diamètre (métrique) externe | 236 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur