Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à essai avec joint NS, sans graduation
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon
Non inclus
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Avec fond rond et prise NS
- Disponible sans bouchon, avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Verre à fond rond |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Type de bouchon | Non inclus |