Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Tube à centrifuger à fond rond avec opercule
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tubes en verre avec bouchon
- Fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Nb par paquet | 1 Paquets |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 44 mm |
| Type de produit | Tube à centrifuger |