Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture en PP à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 ml
Nb par paquet:
1
Nbre par carton:
800
Conditionnement:
800 pièces
Description
- Stérile
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Autoclavable | Autoclavable (sans bouchon de ventilation) |
| Certifications/Conformité | Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes |
| Type de bouchon | Bouchon de ventilation à deux positions |
| Couleur | Translucide |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Surface d’écriture |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |