Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes
Code produit. 10203041
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
14 ml
Longueur (métrique):
55 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
17 mm
Conditionnement:
1500 pièces
3600 pièces
Code produit. 10203041
Marque: Greiner Bio-One 112201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ideal for storage of samples.
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability.
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml
Longueur (métrique) 55 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Storage of samples
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Test Tube