Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en polystyrène à fond rond
Tubes à essai à fond rond transparents pour le transfert d’échantillons.
Marque: Greiner Bio-One 187101
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Tubes à essai à fond rond transparents pour le transfert d’échantillons.
Les tubes en PS sont parfaitement adaptés aux mesures optiques grâce à leur grande clarté.
- Non stériles
- Disponible en différentes tailles
Spécification
Transparent | |
100 mm | |
Transfert d’échantillons | |
17 mm |
14 mL | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Tube à essai |