Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en polystyrène à fond rond
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 ml
5 ml
12 ml
14 mL
Longueur (métrique):
40 mm
55 mm
75 mm
100 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
10,5 mm
12 mm
16 mm
17 mm
Conditionnement:
1500 pièces
1600 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3600 pièces
Description
Tubes à essai à fond rond transparents pour le transfert d’échantillons.
Les tubes en PS sont parfaitement adaptés aux mesures optiques grâce à leur grande clarté.
- Non stériles
- Disponible en différentes tailles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec | Transfert d’échantillons |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction