Learn More
Eppendorf™ Godets ronds pour rotor S-4x400
Les godets oscillants adaptés au rotor S-4x400 présentent une forme ronde et une capacité de 400 ml.
1005.00€ - 1905.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4x400 |
---|---|
Capacité | 400 mL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15853212
|
Eppendorf™
5895183000 |
2 Paquets |
1005.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15843212
|
Eppendorf™
5895182003 |
4 Paquets |
1905.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Conviennent au rotor S-4x400
- Forme ronde
- Godet oscillant
Spécification
Rotor S-4x400 | |
400 mL |