Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Code produit. p-7115606
Click to view available options
Capacité:
12 x 5 ml
16 tubes
16 tubes de 7 ml
19 tubes de 9 à 15 ml
20 tubes de 10 à 12 ml
20 tubes de 4 à 7 ml
24 tubes de 0,5 à 0,75 ml
26 tubes de 1,5/2,2 ml
2 tubes de 100 ml
2 tubes de 25 à 30 ml
2 tubes de 25 ml
32 tubes de 7 ml
36 tubes de 5 ml
3 tubes de 78 à 85 ml
5 tubes de 10 ml
5 tubes de 30 ml
5 tubes de 5 à 7 ml
7 tubes de 30 ml
7 tubes de 40 à 50 ml
7 tubes de 5 à 7 ml
Tubes de 4 à 7 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11750789
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17354
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fourni par kit de 1 ou 2
Spécification
Type Adapter
Capacité 16 tubes de 7 ml
Diamètre max. du tube 12,5 mm
Longueur max. du tube de 85 à 115 mm
À utiliser avec (équipement) 13190, Godet rond, 17347, Portoir rond pour 1 flacon de 250 ml, 13350, Godet rond avec joint torique 86 x 3 mm, 13550, Godet rond avec joint torique (kit de 2)
Nb par paquet 2/boîte