Learn More
Flacons Alpha ronds à col étroit en verre, sans bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
Couleur:
Ambrés
Transparent
Conditionnement:
104 pièces
156 pièces
Description
- Col étroit
- Verre borosilicaté
- Rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Ambrés |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 40/boîte |
| Quantité | 40/boîte |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 67 mm |
| Type de produit | Flacon |
| Joint de fermeture | Polypropylène/SOP |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |