Learn More
Corning™ Seau à glace rond avec couvercle, 4 L
BIOPHARMA
Code produit. p-6684010
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Vert
Vert citron
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15572891
Marque: Corning™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les godets polyvalents en EVA offrent une alternative non toxique aux seaux à glace classiques
Les godets et les seaux à glace Corning sont polyvalents. Ils constituent une excellente alternative non toxique aux godets à glace classiques. L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) a peu ou aucune odeur. Il est inerte et utilisé dans des applications d’ingénierie biomédicale, comme les dispositifs de distribution des médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78°), l’azote liquide (-196°), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93°C). Disponibles dans cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.
  • Les récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques.
  • Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
Informations sur la commande
Boîte de 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 18,4 cm
Largeur (métrique) 26 cm
Quantité 1 de chaque
Couleur Vert
Capacité (métrique) 4 l