Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec anneau de rotation amovible
Code produit. 15535604 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50,8mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15535604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Alliant une qualité exceptionnelle et irréprochable et un prix abordable. Les barreaux d’agitation magnétiques ronds Fisherbrand™ sont fiables et sûrs.
  • Revêtement en résine Téflon™
  • Anneau de rotation amovible
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité FDA, ISO 9001:2008
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,31 po
Comprend Anneau de rotation amovible
Longueur (impériale) 2 po
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 50,8mm
Matériau Aimant Alnico
Forme Cylindrique