Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
75 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Round dustbin great as a recycling bin.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Diamètre (métrique) externe | 610 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 24 in. |
| Capacité (impériale) | 13.2 gal. |
| Couleur | Rouge |
| Hauteur (métrique) | 465 mm |
| Forme | Rond |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Hauteur (impériale) | 18.3 in. |
| Matériau | HDPE |
| Afficher plus |