Learn More
Gilac™ Baquet Rond
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 l
50 l
75 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rigidité des parois qui empêche la déformation à la charge
- Ergonomie des poignées
- Facilite le nettoyage et le séchage
- Jupe anti-usure
- Dimensions indiquées avec poignées
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Food Contact Certified |
| Type de produit | Reinforced Round Tub |
| Capacité (impériale) | 19.8 gal. |
| Capacité (métrique) | 75 l |
| Couleur | White |
| À utiliser avec (application) | Food Contact |
| Matériau | LDPE |
| Température max. (métrique) | 60°C |
| Forme | Rond |
| Longueur (impériale) | 28.7 in. |
| Afficher plus |