Learn More
Gilac™ Baquet Rond
Code produit. 16274011
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 l
50 l
75 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16274011
Marque: Gilac™ G608121
Rigidité des parois qui empêche la déformation à la charge. Ergonomie des poignées.
  • Rigidité des parois qui empêche la déformation à la charge
  • Ergonomie des poignées
  • Facilite le nettoyage et le séchage
  • Jupe anti-usure
  • Dimensions indiquées avec poignées
Spécification
Certifications/Conformité Food Contact Certified
Type de produit Reinforced Round Tub
Capacité (impériale) 9.2 gal.
Capacité (métrique) 35 l
Couleur White
À utiliser avec (application) Food Contact
Matériau LDPE
Température max. (métrique) 60°C
Forme Rond
Longueur (impériale) 21.7 in.
Longueur (métrique) 550 mm
Largeur (impériale) 18.7 in.
Largeur (métrique) 475 mm
Hauteur (impériale) 12.4 in.
Hauteur (métrique) 315 mm
Diamètre (impériale) interne 13 in.
Diamètre (impériale) externe 21.7 in.
Diamètre (métrique) interne 330 mm
Diamètre (métrique) externe 550 mm
Poids (impériale) 63.14 oz.
Poids (métrique) 1.79 kg