Learn More
Gravis Verre rond à ouverture large, capsule à vis
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Conditionnement:
1560 pièces
42 pièces
Description
- Verre rond ambré à large ouverture
- Capacité de 250 ml
- En verre borosilicaté (3.3)
- Bouchon à bec verseur inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Type de bouchon | Bouchon à bec verseur |
| Autoclavable | Autoclavable |