missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roxadustat, MedChemExpress

Code produit. 16461847
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16461847

Marque: Medchem Express HY13426

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.

Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.

Spécification

Nom chimique ou matériau Roxadustat
CAS 808118-40-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H16N2O5
Quantité 50 mg
Synonyme FG-4592
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(C)=N1)C=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 352.34
Poids de la formule 352.34
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis