Learn More
RP-54745, MedChemExpress
Code produit. 16470869
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Code produit. 16470869
Marque: Medchem Express HY101716
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau RP-54745
CAS 135330-08-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12ClNOS2
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (209.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1SSC(N2C(C)C3=C(C=CC=C3)CC2)=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 297.82
Poids de la formule 297.82
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.