Learn More
uvex Lentille de remplacement RPL Hypervision PC - EXC transparent SV
Code produit 31751172 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751172 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751172 Fournisseur uvex Code fournisseur 9321255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.12€
    18.31€ / 1 pièces
    Économisez 0.81€
    4% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Lentille de remplacement pour les lunettes de sécurité RPL Hypervision, permettant une utilisation durable en prolongeant la durée de vie du produit.
Agissez de manière durable et utilisez nos verres de remplacement pour prolonger la durée de vie de vos lunettes de sécurité. Lentille rayée ? Pas de problème, il suffit de remplacer la lentille et de continuer à porter les mêmes lunettes de sécurité.
  • Lentille de remplacement conçue pour les lunettes de sécurité RPL Hypervision, permettant de remplacer facilement les verres usés ou rayés afin de prolonger la durée de vie des lunettes, en tant que solution durable.
  • Lentille EXC transparente SV en polycarbonate offrant un champ de vision élargi pour une visibilité optimale des dangers tout en maintenant la compatibilité avec le système Hypervision.
  • Certifié conformément à la norme EN ISO 16321-1 pour la protection personnelle des yeux et du visage pour usage industriel, y compris la protection UV.
  • Lentille en polycarbonate robuste dotée d’une technologie de revêtement supravision éprouvée uvex , avec des propriétés anti-buée permanente et résistantes aux rayures.
  • La protection UV400 offre une protection à 100 % contre les rayons ultraviolets dangereux jusqu’à 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Visière de rechange
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Autoclavable Non autoclavable