Learn More
Chemsplash Combinaison de peinture réutilisable RPS - 99 % polyéthylène, 1 % carbone - Grille ventilée
Description
Chemsplash Combinaison de peinture en aérosol réutilisable
- Tissu polyester 68 g/m² (99 % polyester, 1 % grille de carbone)
- Panneau arrière triangulaire ventilé de couleur marine
- Capuche en deux parties avec cordon de serrage
- Poignets tricotés et chevilles ajustables
- Ceinture élastiquée à la taille
- Fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête
- 1 poche extérieure sur la hanche avec Velcro Fermeture et rabat
- 2 poches latérales avec accès bidirectionnel aux vêtements du porteur
- Genouillères rembourrées
- Antistatique et à faible peluchage
Description : Le Chemsplash La combinaison de peinture en aérosol réutilisable est fabriquée à partir d'un tissu de 68 g/m² (+/- 3 g/m²) composé à 99 % de polyester et à 1 % de grille de carbone. Cette combinaison est traitée antistatiquement, peu pelucheuse et conçue pour durer dans des environnements exigeants. Elle est dotée d'un dos triangulaire aéré, d'une capuche en deux parties avec cordon de serrage, de poignets tricotés, de chevilles réglables par velcro et d'une gamme de poches pratiques, dont des poches latérales avec un accès bidirectionnel aux vêtements du porteur. Il comprend également des genoux rembourrés pour un confort accru.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons pour la salle blanche |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyester |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Tricoté |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de bouchon | Attaches |
| Afficher plus |