Learn More
Chemsplash Combinaison de peinture réutilisable RPS - 99 % polyéthylène, 1 % carbone - Grille ventilée
Code produit 30058377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058377 2XL 10 pièces
30058361 S 10 pièces
30058204 M 10 pièces
30058290 L 10 pièces
30058286 XL 10 pièces
30058306 3XL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058377 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2788.101.008
Expédition estimée: 18-12-2026
La combinaison de peinture en aérosol réutilisable est fabriquée à partir de polyester 99 % de 68 g/m² (+/-3 g/m²) avec 1 % de grille de carbone.
Chemsplash Combinaison de peinture en aérosol réutilisable
  • Tissu polyester 68 g/m² (99 % polyester, 1 % grille de carbone)
  • Panneau arrière triangulaire ventilé de couleur marine
  • Capuche en deux parties avec cordon de serrage
  • Poignets tricotés et chevilles ajustables
  • Ceinture élastiquée à la taille
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête
  • 1 poche extérieure sur la hanche avec Velcro Fermeture et rabat
  • 2 poches latérales avec accès bidirectionnel aux vêtements du porteur
  • Genouillères rembourrées
  • Antistatique et à faible peluchage
Description : Le Chemsplash La combinaison de peinture en aérosol réutilisable est fabriquée à partir d'un tissu de 68 g/m² (+/- 3 g/m²) composé à 99 % de polyester et à 1 % de grille de carbone. Cette combinaison est traitée antistatiquement, peu pelucheuse et conçue pour durer dans des environnements exigeants. Elle est dotée d'un dos triangulaire aéré, d'une capuche en deux parties avec cordon de serrage, de poignets tricotés, de chevilles réglables par velcro et d'une gamme de poches pratiques, dont des poches latérales avec un accès bidirectionnel aux vêtements du porteur. Il comprend également des genoux rembourrés pour un confort accru.
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polyester
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
Type de cheville Élastique
Type de manchette Tricoté
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Attaches
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Antistatique
Sans latex Oui
Nbre de poches 3