missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RR6, MedChemExpress

Code produit. 16453647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16453647

Marque: Medchem Express HY18780

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.

RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau RR6
Forme physique Solid
CAS 1351758-37-6
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H23NO4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM)
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(NCCC(CC1=CC=CC=C1)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 293.36
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis