Learn More
RR6, MedChemExpress
Code produit. 16481749
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16481749
Marque: Medchem Express HY18780
MedChemExpress RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.
RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau RR6
Forme physique Solid
CAS 1351758-37-6
Couleur Off-White
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H23NO4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM)
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(NCCC(CC1=CC=CC=C1)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 293.36
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.