Learn More
(RS)-1-[(4-Chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine, Mikromol™
Code produit 17932656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0380.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-1-[(4-Chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Noms d’analytes ou de composants 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérizine
Poids moléculaire (g/mol) 286.8
Quantité 100 mg
Poids de la formule 286,1237 g/mol