Learn More
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyéthoxyméthyl)phénoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Code produit 30051498
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051498 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051498 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0460.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyéthoxyméthyl)phénoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 1447715-44-7
Noms d’analytes ou de composants (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H31 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy]-2-propanol, Bisoprolol EP Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-4-9-21-10-11-22-13-16-5-7-18(8-6-16)23-14-17(20)12-19-15(2)3/h5-8,15,17,19-20H,4,9-14H2,1-3H3
SMILES CCCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Nom IUPAC 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propoxyéthoxyméthyl)phénoxy]propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 325.44
Quantité 100 mg
Poids de la formule 325.2253 g/mol