Learn More
(RS)-2-[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]acide acétique dichlorhydrate, Mikromol
Code produit 30461900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461900 4 x 25 mg 100mg
17912466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30461900 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0380.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-2-[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]acide acétique dichlorhydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 1000690-91-4
Noms d’analytes ou de composants (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP), Cetirizine Imp. B (EP), (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity B as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC acide 2-[4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazin-1-yl]acétique;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 417.76
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 416,0825 g/mol