Learn More
(RS)-2-[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]acide acétique dichlorhydrate, Mikromol
Description
(RS)-2-[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]acide acétique dichlorhydrate, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 1000690-91-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP), Cetirizine Imp. B (EP), (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity B as Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Afficher plus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?