Learn More
(RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanol, Mikromol™
Description
(RS)-(2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 29606-06-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H18 N4 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Trimethoprim Imp. C (EP), (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, 62U70, GW 340134X, Ph Eur Trimethoprim Impurity C, Trimethoprim Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N |
| Nom IUPAC | (2,4-diaminopyrimid-5-yl)-(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanol |
| Afficher plus |