Learn More
Masterflex™ Câble adaptateur série RS-232
Click to view available options
Type:
USB vers DB9 (M)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisez ce câble pour connecter les entraînements compatibles avec l’ordinateur Masterflex séries 07550- et 07551- à un PC avec port USB
- Permet également de connecter d’autres périphériques équipés d’une interface série RS-232, notamment des balances, des imprimantes, des scanners et des PDA
- Comprend un câble de 2 pi et un logiciel pilote
- Prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu’à 12 Mbit/s
- Compatible avec Windows™ 2000/XP/Vista/7
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Périphériques équipés d’une interface série RS-232 |
| Comprend | Câble (2 pi), logiciel pilote |
| Type | USB vers DB9 (M) |
| Vitesse | Prend en charge le transfert de données jusqu’à 12 Mbits/s |