Learn More
Chlorhydrate d'acide (RS)-4-(aminométhyl)cyclohex-1-ènecarboxylique, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'acide (RS)-4-(aminométhyl)cyclohex-1-ènecarboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1803601-44-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H13 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Tranexamic Acid Imp. C (EP), Tranexamic Acid USP Related Compound C, Tranexamic Acid USP RC C, (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride, Tranexamic Acid Related Compound C as Hydrochloride, Tranexamic Acid Impurity C as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | Cl.NCC1CCC(=CC1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 4-(aminometil)ciclohexeno-1-carboxílico; clorhidrato |
| Afficher plus |