Learn More
BINDER™ Convertisseur d’interface RS 485 / RS 422
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ensemble de câble RS 422et convertisseur d’interface RS 485 / RS 422 pour la connexion au distributeur à fiche à 10 voies
Spécification
Spécification
| Description | Convertisseur d’interface RS485/RS422 - Version 230 V, Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d’interface RS 485/RS 422 pour le raccordement à un répartiteur 10x |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries MKF, MKT, MKFT |
| Matériau | Silicone |
| Type | Accessoire, convertisseur d’interface |