Learn More
(RS)-Équol, LoGiCal
Code produit 30461863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461863 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461863 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0747.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
(RS)-Équol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Noms d’analytes ou de composants R,S-Equol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2 H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07 alpha
Formule InChI InChI=1 S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17 H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromén-7-ol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 242,0943 g/mol