Learn More
(RS)-Équol, Mikromol™
Code produit 30051810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051810 25 mg 25mg
17949194 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0747.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-Équol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Noms d’analytes ou de composants R,S-Equol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 242,0943 g/mol