Learn More
(RS)-N-(4-méthyl-phényl)-2-(propylamino)propanamide Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30050760
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050760 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050760 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0563.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-N-(4-méthylphényl)-2-(propylamino)propanamide chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
CAS 35891-99-7
Noms d’analytes ou de composants (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H20 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP), Prilocaine Imp. E (EP), Prilocaine USP Related Compound B, Prilocaine USP RC B, (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Related Compound B as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Prilocaine Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccc(C)cc1
Nom IUPAC N-(4-méthylphényl)-2-(propylamino)propanamide ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 256.77
Quantité 50 mg
Poids de la formule 256.1342 g/mol