Learn More
IKA™ Agitateur chauffant magnétique RT 10
GREENER_CHOICE
Code produit. 13410557 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13410557
Marque: IKA™ 0003691100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur de plaque chauffante magnétique numérique 10 positions pour le chauffage et l’agitation synchrones. L’agitateur magnétique numérique IKA™ en acier inox offre une agitation silencieuse et constante sur toutes les positions.
  • La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
  • Distribution homogène de la température à travers la plaque chauffante
  • Fonctionnement inversé réglable
  • Mode Eco pour un auto-réchauffement faible de la surface
  • Bobines magnétiques exemptes d’usure
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Plage de vitesses : 0 à 1000 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 1 000 tr/min
Positions d’agitation 10
Tension 100/115/230 V
Puissance 410 W
Largeur (métrique) 190 mm
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 Hz, 410 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE
Contrôle de la vitesse Étapes de 10 tr/min
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique RT 10