Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre SoftFit-L™ dans des portoirs avec couvercles amovibles
GREENER_CHOICE
Code produit. 11505454
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 11505454
Marque: Thermo Scientific™ 2789
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les pipettes Rainin™, LTS™ et LiteTouch™
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système SoftFit-L est compatible avec les pipettes Rainin LTS fabriquées par Rainin Instrument LCC.
  • Disponibles en version à faible rétention
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Fabrication conforme aux normes de qualité les plus exigeantes du marché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1200 L, avec filtre, Stérile, rack
Volume (métrique) 1200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 1200 L
Longueur (impériale) 3,42 in
Longueur (métrique) 8,67 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Universal
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L