Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de température RTD Pt 100 pour l’instrument de mesure Temp 16
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
4 mm
6 mm
Gamme de température (métrique):
moins 50 à 250°C
moins 50 à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sondes de température sont utilisées pour mesurer des valeurs dans diverses applications pédagogiques, de laboratoire et industrielles. La sonde de température RTD Pt 100 est fournie en différents diamètres et longueurs d’arbre pour une utilisation avec le thermomètre Temp 16 RTD.
Caractéristiques :
- Paramètre : max.
- Utilisé avec : Thermomètre RTD Temp 16
Spécification
Spécification
| Description | Sonde de température RTD Pt 100. Longueur de l’axe : 500 mm ; capteur à pointe arrondie : 6 mm de diamètre ; de -50 à 400°C ; longueur du câble : 1,5 m |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètre RTD Temp 16 |
| Gamme de température (métrique) | moins 50 à 400°C |
| Type | Sonde de température |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1,5 m |