Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de température RTD Pt 100 pour l’instrument de mesure Temp 16
Code produit. p-7115568
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
4 mm
6 mm
Gamme de température (métrique):
moins 50 à 250°C
moins 50 à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10626793
Marque: Thermo Scientific™ PT56/500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les sondes de température sont utilisées pour mesurer des valeurs dans diverses applications pédagogiques, de laboratoire et industrielles.
Les sondes de température sont utilisées pour mesurer des valeurs dans diverses applications pédagogiques, de laboratoire et industrielles. La sonde de température RTD Pt 100 est fournie en différents diamètres et longueurs d’arbre pour une utilisation avec le thermomètre Temp 16 RTD.
Caractéristiques :
  • Paramètre : max.
  • Utilisé avec : Thermomètre RTD Temp 16
Spécification
Description Sonde de température RTD Pt 100. Longueur de l’axe : 500 mm ; capteur à pointe arrondie : 6 mm de diamètre ; de -50 à 400°C ; longueur du câble : 1,5 m
À utiliser avec (équipement) Thermomètre RTD Temp 16
Gamme de température (métrique) moins 50 à 400°C
Type Sonde de température
Diamètre (métrique) du bouchon 6 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Longueur (métrique) du câble 1,5 m